Käsienpesuvaahdot, Solopol® GrittyFOAM
Toimittaja: Deb-STOKO
GPF3LEURO
115-2087EA 198 EUR
115-2087
Käsienpesuvaahdot, Solopol® GrittyFOAM
Käsienpesu- ja desinfektioaineet, hoitovoiteet Saippuat ja ihon puhdistus
Medium heavy foam hand cleanser with scrubbing agent to remove medium to heavy contamination, e.g. oils, greases, carbon black, lubricants. For use in industrial environments.
  • Contains non abrasive scrubbing agent
  • 3 ml of Solopol GrittyFOAM liquid transforms into 15 ml of foam, providing up to 47% more hand washes per litre compared to traditional hand cleansers
  • Formulation leaves hands feeling smooth and conditioned
  • Petroleum solvent-free, silicone-free, colourant-free
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan