Vanupuikot, näytteenottopuikot, CleanTips®, alhaisen TOC-pitoisuuden Alpha®
Toimittaja: Texwipe
TX714K TX761K
115-1894EA 1530 EUR
115-1894 115-1898
Vanupuikot, näytteenottopuikot, CleanTips®, alhaisen TOC-pitoisuuden Alpha®
Vanupuikot Näytteenottopuikot puhdistamiseen
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan.