Puhdastilan pyyhkeet, B'Wipes, 6000E-sarja
Toimittaja: VWR Collection
115-1830EA 111 EUR
115-1830
Puhdastilan pyyhkeet, B'Wipes, 6000E-sarja
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Kuivat puhdastilan pyyhkeet
2-kerroksista polyesteria, saumatut reunat, pyyhe ISO 5 -puhdastiloihin.
  • Edullinen malli 6000-sarjan pyyhkeestä erityisesti lattioiden puhdistamiseen
  • 2-kerroksinen tikattu malli takaa loistavan imukyvyn
  • Erinomainen ratkaisu, kun suuri määrä puhdistus-/desinfiointiliuosta on levitettävä lattialle. Yksi pyyhe riittää suureen määrään neliömetrejä