Annostelija, pyyhkeille ja liinoille, Tork
Toimittaja: Essity
207210 652000 652008 652100 652108 653000 653008 654000 654008
115-0335EA 51 EUR
115-0335 115-1265 115-1399 115-1266 115-1400 115-1267 115-1268 115-1269 115-1401
Annostelija, pyyhkeille ja liinoille, Tork
Annostelijat pyyhkeille ja liinoille
W1: Tork Performance käsipyyherulla-annostelijat suurille rullille ovat ergonomisesti suunniteltuja, repäisymekanismi on turvallinen ja luotettava, rullan vaihtaminen on helppoa ja annostelijat ovat tukevia, mikä on tärkeää erityisesti teollisuuympäritöissä. Lattiateline on liikuteltava ja sitä on helppo siirtää juostavien pyörien ansiosta. Seinäteline säästää lattiatilaa ahtaissa paikoissa.
- Lasikuidulla vahvistetut hampaat
- Pitkäikäinen ja kestävä tukevan rakenteen ansiosta
- Suurille paperirullille
W2: Tyylikäs Tork Performance -annostelujärjestelmä W2 annostelee sekä paperisia ettäMore Product Information