VWR®, Pyyhkeet yleiskäyttöön
Toimittaja: VWR Collection
115-0202EA 0 EUR
115-0202 115-0203
VWR®, Pyyhkeet yleiskäyttöön
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
Imukykyiset, pehmeät, paksut ja vähän nukkaavat fleecepyyhkeet. Moniin kevyisiin käyttötarkoituksiin laboratorioissa, elektroniikka- ja tietokoneteollisuudessa, lääketeollisuudessa, biotekniikan alalla ja optiikan alalla, jne.
  • Hyvä imukyky, kolmea eri kokoa, saatavilla yksi- tai kolmikerroksisena
  • Käytännöllinen annostelija, jossa antistaattinen, muovikalvoikkuna pyyhkeiden ottoa varten
  • Pöytä- ja seinäkiinnitys pyyhkeiden ottamiseksi yksittäin yhdellä kädellä
Väri: valkoinen