Tina ≥99.998% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
11459.FIEA 180 EUR
11459.FI 11459.GH
Tina ≥99.998% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Tina
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Kaava: Sn
Kiehumispiste: 2270 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 232 °C
Tiheys: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133862
CAS-numero: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587