Hopea ≥99.9% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
11440.FIEA 131 EUR
11440.FI 11440.GH 11440.GW
Hopea ≥99.9% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Hopea
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Kaava: Ag
Kiehumispiste: 2212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 962 °C
Tiheys: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003397
CAS-numero: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647