Pohjallinen, jossa ortopedisia ominaisuuksia, SensiCare Sole Mid
Toimittaja: ELTEN
204081/36 204081/37 204081/38 204081/39 204081/40 204081/41 204081/42 204081/43 204081/44 204081/45 204081/46 204081/47 204081/48
114-7580EA 8.1 EUR
114-7580 114-7581 114-7582 114-7583 114-7584 114-7585 114-7586 114-7587 114-7588 114-7589 114-7590 114-7591 114-7592
Pohjallinen, jossa ortopedisia ominaisuuksia, SensiCare Sole Mid
Kenkien pohjalliset
Semi-orthopaedic inlay sole provides individual cushioning and weight distribution, relieving pain and pressure points.
  • Anatomisesti muotoiltu pohjallinen tukee jalan luonnollista kantapäästä päkiään siirtyvää liikettä
  • Tehokas pehmustus säästää niveliä ja selkää
  • Hengittävät, iholle miellyttävät materiaalit
Sopii ESD-turvakenkiin (resistanssi 105 - 107 ohmia).
Väri: musta/sininen
Sertifikaatit: DGUV 112-191; EN ISO 20345; EN ISO 20347