Lisävaruste, pohjalliset, 3D hydroflex® foam
Toimittaja: UVEX
9595.6/48 9595.6/42 9595.6/43 9595.6/47 9595.6/36 9595.6/41 9595.6/46 9595.6/35 9595.6/37 9595.6/38 9595.6/39 9595.6/40 9595.6/44 9595.6/45 9595.4/38 9595.4/39 9595.4/40 9595.4/41 9595.4/42 9595.4/43 9595.4/44 9595.4/45 9595.4/46 9595.4/47 9595.4/48 9595.4/49 9595.6/49-50
114-5865EA 20.7 EUR
114-5865 114-5859 114-5860 114-5864 114-5853 114-5858 114-5863 114-5852 114-5854 114-5855 114-5856 114-5857 114-5861 114-5862 114-5868 114-5869 114-5870 114-5871 114-5872 114-5873 114-5874 114-5875 114-5876 114-5877 114-5878 114-5879 114-8375
Lisävaruste, pohjalliset, 3D hydroflex® foam
Kenkien pohjalliset
3D hydroflex® -vaahtomuovipohjalliset vaimentavat jalkoihin kohdistuvia iskuja erittäin tehokkaasti. Lisäiskuja vaimentavat elementit kantapäässä ja jalan etuosan alla takaavat mukavuuden korkean rasituksen alueilla.
  • Hengittävät ja kosteutta imevät materiaalit
  • Rei'itetty materiaali antaa kenkien hengittää
  • Iskuja vaimentavat tyynyt tukevat jalan luonnollista liikettä
  • Miellyttävä pintarakenne ei ärsytä ihoa
  • Tukee jalan kaarta
  • Antistaattiset