Lisävaruste, pohjalliset
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
6000310/38 6000310/39 6000310/40 6000310/41 6000310/42 6000310/43 6000310/44 6000310/45 6000310/46 6000310/47
114-0259EA 133 EUR
114-0259 114-0260 114-0261 114-0262 114-0263 114-0264 114-0265 114-0266 114-0267 114-0268
Lisävaruste, pohjalliset
Kenkien pohjalliset
Blue non-woven fibres.
  • Linear structure
  • Perforated to encourage air circulation inside the shoe
  • Impregnated with an anti-fungal and antibacterial agent
  • Neutralises perspiration
  • Combats germs