Kulta ≥99.999% (metals basis), hauleja, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

11355.03 11355.06 11355.14
11355.03EA 681 EUR
11355.03 11355.06 11355.14
Kulta ≥99.999% (metals basis), hauleja, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Kulta

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436

Kaava: Au
Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1063 °C
Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003436
CAS-numero: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR