VWR®, Suojapuku, leikkausvaate, eristysvaate, kaapu
Toimittaja: VWR Collection
113-8315EA 237 EUR
113-8315 113-8316 113-8320 113-8321 113-8322 113-8326
VWR®, Suojapuku, leikkausvaate, eristysvaate, kaapu
Kertakäyttöiset vaatteet
These disposable gowns, with back fastening, are made of non woven, breathable SMS fabric. Ideal for use in healthcare environments and hospitals.
  • Long sleeves, knitted cuffs
  • Round neck
  • Ties on neck and waist
  • Latex-free
Weight: 45 or 60 g/m²