VWR®, , Suojapuku, laboratorio, haalarit, SMS
Toimittaja: VWR Collection
113-8225EA 398 EUR
113-8225 113-8226 113-8227 113-8228 113-8229 113-8230 113-8588
VWR®, , Suojapuku, laboratorio, haalarit, SMS
Kertakäyttöiset vaatteet
These durable, anti-static overalls are made of breathable, soft SMS, a spunbonded fabric with a unique tri-laminate construction, that offers a high tensile strength and toughness, plus provides a barrier to fluids and particulates.
  • Hupussa kuminauha
  • Suljetaan läpällisellä vetoketjulla
  • Hihansuissa, nilkoissa ja vyötäröllä kuminauha
  • Sarssisaumat (saumausmenetelmä)
  • Nukkaavat vain vähän
Kankaan vetolujuus ja kestävyys ovat erinomaisia, ja se suojaa nesteiltä ja hiukkasilta. Haalareita voi käyttää lääketieteellisissä ja teollisissa kohteissa sekäMore Product Information