VWR®, Puhdastilan maski, kasvosuoja, Maximum
Toimittaja: VWR Collection
113-6220EA 391 EUR
113-6220 113-6221 113-6222 113-9930 113-9931
VWR®, Puhdastilan maski, kasvosuoja, Maximum
Maskit Puhdastilamaskit
Maximum cleanroom masks feature three ply construction for superior particle and bacterial filtration efficiency. These masks are latex-free.
  • Kolmikerroksiset suojaimet suodattavat hyvin bakteereja ja hiukkasia
  • Erittäin hengittävää materiaalia, joka kestää kosteutta
  • Täysimittainen muovikaari pitää kankaan loitolla hengittäjän suusta, jolloin hengittäminen on viileämpää ja mukavampaa
  • Muovailtava nenäkaistale varmistaa hyvän istuvuuden ja tiiviyden
  • Suojuksessa joko elastaaniset korvalenkit tai polypropeeninauhat. Ultraäänihitsaus säilyttää pehmeyden ja estää