VWR®, Työhousut, pitkät, kemikaalinkestävät
Toimittaja: VWR Collection
113-1962EA 92.7 EUR
113-1962 113-1977 113-1976 113-1975 113-1974 113-1973 113-1972 113-1971 113-1970 113-1969 113-1968 113-1967 113-1966 113-1965 113-1964 113-1963 113-1959 113-1960 113-1961 113-1978 113-5999 113-6118 113-6125 113-6117 113-6119 113-6120 113-6121 113-6122 113-6124 113-6126 113-6127 113-6128 113-6129 113-6130 113-6131 113-6132 113-6133 113-6123 113-6136 113-6171 113-6160 113-6161 113-6162 113-6163 113-6164 113-6165 113-6166 113-6167 113-6168 113-6134 113-6170 113-6172 113-6173 113-6174 113-6175 113-6176 113-6177 113-6178 113-6179 113-6169 113-6137 113-6159 113-6135 113-8045
VWR®, Työhousut, pitkät, kemikaalinkestävät
Työvaatteet
Nämä housut on valmistettu materiaalista, jossa on 99 % polyesterikuitua ja 1 % Hydro-Tec-kuitua. Nanoteknisellä Hydro-Tec-kuidulla viimeistelty kangas on äärimmäisen lujaa ja antistaattista ja suojaa käyttäjää lialta, öljyltä, kemikaaleilta ja vedeltä.
  • Suojaavat erinomaisesti kemikaaliroiskeilta
  • Kaksi sivutaskua ja kaksi takataskua, kaikissa taskuissa suojaläpät
  • Joustava vyötärönauha, jonka voi säätää juuri itselleen sopivaksi
  • Suljetaan joko metallisilla painonapeilla tai vetoketjulla
Housuja voi käyttää yhdessä kemikaalinkestävien VWR®-More Product Information