VWR®, Takki, kemikaalinkestävä, Kemikaalinkestävät takit, polyesteria/Hydro-Tec-materiaalia, kestokäyttöiset
Toimittaja: VWR Collection
113-1829EA 133 EUR
113-1829 113-1827 113-1826 113-1825 113-1830 113-1828 113-1844 113-1838 113-1831 113-1832 113-1833 113-1834 113-1835 113-1837 113-1839 113-1840 113-1841 113-1842 113-1843 113-1836 113-5994 113-6115 113-6114 113-6110 113-6102 113-6103 113-6104 113-6100 113-6105 113-6106 113-6107 113-6116 113-6109 113-6101 113-6111 113-6112 113-6113 113-6099 113-6098 113-6097 113-6096 113-6108 113-6157 113-6147 113-6138 113-6139 113-6140 113-6141 113-6142 113-6143 113-6144 113-6146 113-6158 113-6148 113-6149 113-6150 113-6151 113-6152 113-6153 113-6154 113-6155 113-6156 113-6145 114-9322
VWR®, Takki, kemikaalinkestävä, Kemikaalinkestävät takit, polyesteria/Hydro-Tec-materiaalia, kestokäyttöiset
Työvaatteet
Nämä antistaattiset takit on valmistettu sekoitteesta, jossa on 99 % polyesterikuituja ja 1 % Hydro-Tec-kuituja (hiilikäsitelty). Siksi takit ovat erittäin kestäviä ja hylkivät likaa, öljyjä, kemikaaleja ja vettä tehokkaasti. Kaikissa takeissa on pystykaulus, kaksi sivutaskua ja yksi rintatasku. Jokaisessa taskussa on suojana läppä.
  • Erittäin kestävä palttinakudonta.
  • Innovatiivinen Hydro-Tec-pinnoite suojaa roiskeilta
  • Suljetaan painonapeilla, jotka on suojattu Velcro®-läpällä
  • Naisten mallissa on hyvin istuva vyötärö
  • Pesu 60 °C:ssa