Beetasäteilyn kestävät laatikot suurille säiliöille, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
6745-0010 6745-9024
113-8170EA 965 EUR
113-8170 113-2809
Beetasäteilyn kestävät laatikot suurille säiliöille, Nalgene®
Säteily- ja roiskesuojat Säteilysuojat
Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 9 mm.
  • Large hinged door on cover allows easy access to the waste receptacle
  • Leakproof tray contains spills
  • Hinged corners allow removal of receptacle
Sulkee täysin suuren säiliön, jossa on kiinteää tai nestemäistä radioaktiivista jätettä. Sopiva 20 litran muovipulloille ja standardeille toimistokokoisille roskasäiliöille. Pienempään suojaan sopii 10 litran säiliö.
W×D×H (inner): 406×406×736 mm (20 litre) 286×286×406 mm (10 litre).
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Ympäristösertifikaatti NAR Certificate of Retirement