Jäteastiat biologista vaaraa aiheuttaville jätteille, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 331 EUR
129-1178 129-3607 113-2802
Jäteastiat biologista vaaraa aiheuttaville jätteille, Nalgene®
Jäteastiat ja -säiliöt Jätesäiliöt
PP.
  • Kannessa oleva aukko mahdollistaa materiaalien hävittämisen yhdellä kädellä, mikä vähentää altistumista tartuntavaarallisille jätteille
  • Yksivaiheinen sterilointi: Autoklavoitavaa pussia ei tarvitse poistaa
  • Vuotamaton sivu- ja pohjarakenne
Autoklavoitavat jäteastiat biovaarallisten jätteiden, kuten neulojen, toissijaiseen säilytykseen. Standardikokoisille autoklavoitaville pusseille. Ei ruostu, painaudu tai repeä. Punainen biologisen vaaran yleismerkintä.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborneMore Product Information