VWR® Basic, Suojatakki, lieve, puhdastila, SMS
Toimittaja: VWR Collection
113-1175EA 197 EUR
113-1175 113-1166 113-1174 113-1176 113-1162 113-1161 113-1160 113-1159 113-1158 113-1157 113-1156
VWR® Basic, Suojatakki, lieve, puhdastila, SMS
Kertakäyttöiset vaatteet
Nämä SMS-suojatakit on valmistettu lateksittomasta, monikerroksisesta kehruumenetelmällä valmistetusta SMS-kankaasta, joka on vetolujuudeltaan erinomaista mutta silti pehmeää, mukavaa ja hengittävää.
  • Nepparillinen pystykaulus, raglanhihat, nepparikiinnitys
  • Suojaa nesteiltä ja hiukkasilta
  • Suojaa kevyesti kemikaaliroiskeilta
Colour: White or blue