VWR® Maximum, Suojapuku, puhdastila, haalarit
Toimittaja: VWR Collection
113-1076EA 194 EUR
113-1076 113-1075 113-1074 113-1079 113-1086 113-1089 113-1077 113-1087 113-1078 113-1085 113-1084 113-1082 113-1081 113-1080 113-1088 113-9161
VWR® Maximum, Suojapuku, puhdastila, haalarit
Kertakäyttöiset vaatteet
VWR® Maximum SF -haalarit ovat puhtaimmat ja kestävimmät koko VWR®-vaatemallistossa. Nämä vaatteet on valmistettu kehrätystä polypropeenikankaasta (SPP) ja päällystetty hengittävällä polyeteenikalvolla, ja ne on suunniteltu optimoimaan esteen suojaus, puhtaus ja mukavuusominaisuudet.
  • Available as a standard overall with collar, either elasticated ankles or non slip boot covers, or hooded overall with fluid-impervious boot covers
  • Inset sleeves, zip closure, elasticated cuffs
  • Superior fluid and particulate barrier
  • Lowest level of particle shedding: Level 1