Hand protectors, Hot Hand®
Toimittaja: FUNAKOSHI
KG-0000-01 KG-0000-02 KG-0000-03 KG-0000-04 KG-0000-06
112-5070EA 41 EUR
112-5070 112-1983 112-5071 112-1984 112-5072
Hand protectors, Hot Hand®
Käsiensuojaimet
Nämä tarttumalapaset on tehty joustavasta silikonielastomeerista. Niitä voi käyttää kuumien tai kylmien esineiden käsittelyyn ja kuljettamiseen lyhyitä matkoja. Muoto suojaa vain käden sisäpuolta, mikä takaa hyvän tuntuman. Peukalo työnnetään toiseen aukkoon ja muut sormet toiseen, jotta ote olisi mahdollisimman pitävä.
  • Lämpötila-alue: −60...+230 °C
  • Pestään saippuavedellä ja säilytetään huoneenlämmössä kuivassa ja pimeässä
  • Takaa paremman otteen
Colour: White, red
EN 407, EN 511; Cat. II
Sertifikaatit: EN 407, EN 511, luokka II