Käsineet, puhdastila, Dermashield® 73-711 / 73-721
Toimittaja: Ansell
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 846 EUR
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Käsineet, puhdastila, Dermashield® 73-711 / 73-721
Käsineet
Käsikohtaiset ja ergonomiset käsineet, joissa on rullattu ranneke. Soveltuvat laboratorioihin, lääketeollisuuteen, biotekniikkaan ja lääketieteellisten laitteiden valmistustiloihin.
  • Steriili tai steriloimaton, talkiton, sileä pinta
  • Optimaalinen yhdistelmä suojaa sekä tuotteita että työntekijöitä
  • Ei sisällä kiihdyttimiä: ei allergioita
  • Pehmeä ja joustava materiaali on miellyttävämpää kuin luonnonkumilateksi
  • Kestää erinomaisesti pistoja ja erilaisia kemikaaleja
  • Erikoiskäsitelty pinta takaa pitävän otteen
Steriili käsinemalli soveltuu käytettäväksiMore Product Information