Käsineet, elintarviketeollisuus, VersaTouch™
Toimittaja: Ansell
92-200/6.5-7 92-205/6.5-7 92-205/7.5-8 92-205/8.5-9 92-205/9.5-10 92-210/6.5-7 92-210/7.5-8 92-205/10.5-11 92-200/10.5-11
112-1989EA 0 EUR
112-1989 112-2736 112-2737 112-2738 112-2739 112-2740 112-2741 ANSE92-205/10.5-11 112-6294
Käsineet, elintarviketeollisuus, VersaTouch™
Käsineet
Nämä ohuet nitriilikäsineet on hyväksytty elintarvikekäyttöön ja sopii kaiken rasvaisen ruoan käsittelyyn.
  • Steriloimaton, talkiton
  • Pintakuvioidut sormenpäät parantavat käyttömukavuutta ja kosketustuntumaa herkkiä tuotteita käsiteltäessä
  • Vahvistettu ranneke estää nesteitä valumasta käsivarrelle tai ranteeseen
  • Lateksiton: ei tyypin 1 allergisten reaktioiden riskiä
Ne soveltuvat kaikenlaisten rasvaisten elintarvikkeiden käsittelyyn, esimerkiksi aterioiden valmistuksessa, hedelmien, vihannesten ja meijerituotteiden käsittelyssä, ruoanjakelussa jaMore Product Information