Käsineet, TouchNTuff® 92-665 ja 92-670
Toimittaja: Ansell
92-670/6.5-7 92-670/7.5-8 92-670/8.5-9 92-670/9.5-10 92-665/7.5-8 92-665/8.5-9 92-665/9.5-10 92-665/6.5-7
112-2381EA 40.4 EUR
112-2381 112-2382 112-2383 112-2384 112-2689 112-2690 112-2691 112-2688
Käsineet, TouchNTuff® 92-665 ja 92-670
Käsineet
Ambidextrous, disposable gloves with beaded cuffs. 100% nitrile with high puncture resistance. Free from waxes, silicone and plasticisers.
  • Suojaavat kemikaaliroiskeilta
  • Ei luonnonkumiproteiineja, talkiton
  • Pintakuviointi sormenpäissä takaa pitävän otteen
  • Suojaa pistoilta kolme kertaa paremmin kuin lateksi tai PVC
Käsineiden kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset, joten ne soveltuvat laboratoriokäyttöön, kemianteollisuuteen sekä elektroniikan ja herkkien osien käsittelyyn.
Thickness: 0,10 mm
Colour: Light blue
EN 374, Cat. III;More Product Information