Käsineet, kemikaalinkestävät, AlphaTec® 02-100
Toimittaja: Ansell
02-100/8 02-100/9 02-100/10 02-100/11 02-100/6 02-100/7
112-1009EA 17.7 EUR
112-1009 112-1010 112-1011 112-0944 112-0945 112-0946
Käsineet, kemikaalinkestävät, AlphaTec® 02-100
Käsineet
These LLDPE laminated safety gloves have a five-layered design, protecting against a broad range of chemicals, meeting EN Type A chemical resistance standards and ensuring greater workplace safety.
  • Laaja-alainen kemikaalikestävyys
  • 100-prosenttisesti tarkastettu: jokainen käsine on testattu erikseen paineilmalla
  • Helppo pukea ja mukava käyttää
Ne soveltuvat käytettäviksi laboratorioissa, autoteollisuudessa, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, lääketeollisuudessa, ympäristön puhdistuksessa ja tavallisessa kemianteollisuudessa.
Ideal for use in LifeMore Product Information