Clean-process gloves, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Toimittaja: Ansell
91-225/6 91-225/6.5 91-225/7 91-225/7.5 91-225/8 91-225/8.5 91-225/9
112-0979EA 670 EUR
112-0979 112-3668 112-0981 112-0982 112-0983 112-0984 112-0985
Clean-process gloves, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Käsineet
Hand-specific gloves with straight cuffs for all applications requiring a high level of dexterity and grip. Ideal for pharmaceutical, medical device manufacturing and biotech. The sterile version is suitable for use in ISO 6 (Class 1000) cleanroom environments.
  • Steriili tai steriloimaton, talkiton
  • Ergonomisesti muotoillut oikean käden ja vasemman käden käsineet ovat mukavat ja pitkäikäiset ja käsineillä saa pitävän otteen
  • Suora ranneke istuu hyvin hihan päälle
  • Proteiinipitoisuus alle 50 µg/g
EN 374, Cat. III, ASTM D 5712-95; AQL 1,0
Sertifikaatit:More Product Information