Käsineet, kemikaalinkestävät, AlphaTec® 15-554
Toimittaja: Ansell
15-554/9 15-554/10
112-0269EA 53.5 EUR
112-0269 112-2180
Käsineet, kemikaalinkestävät, AlphaTec® 15-554
Käsineet
Miellyttävissä, anatomisesti muotoilluissa käsineissä on peukalokiila ja kaarevat sormet. Käsineet on valmistettu PVA-yhdisteestä, joka ei reagoi vahvojenkaan orgaanisten, aromaattisten ja kloorattujen liuotinten kanssa.
  • Polyvinyylialkoholipinnoite kestää 10-15 kertaa muita pinnoitteita kauemmin
  • Pehmeä, kaksiosainen, kudottu vuori imee kosteutta
  • Ei absorboi eikä levitä ioneja juuri lainkaan
  • Kevyet ja joustavat
Length: 355 mm
Colour: Red
EN 374 (BCD), EN 388 (3121), EN 1149, Cat. III; AQL 1.0
Sertifikaatit: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCDFIJ),More Product Information