Käsineet, viiltosuoja, HyFlex® 72-285 / 72-286
Toimittaja: Ansell
72-285/7 72-285/10 72-285/6 72-285/8 72-285/9 72-286/10 72-286/6 72-286/7 72-286/8 72-286/9
112-0234EA 148 EUR
112-0234 112-0232 112-0233 112-0235 112-0236 112-0237 112-0238 112-0239 112-0240 112-0241
Käsineet, viiltosuoja, HyFlex® 72-285 / 72-286
Käsineet
Näiden käsineiden kudos on yhdistelmä polypropeenia, lasikuitua ja Dyneema®-kuituja.
  • Suojaavat erinomaisesti viilloilta
  • Kestää konepesun jopa 90 °C:ssa
  • Pitkä käyttöikä, erittäin kestävä
  • Parempi lämmöneristyskyky lisää työmukavuutta kylmissä työkohteissa
Käsineet soveltuvat työtehtäviin, joissa ollaan suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin, kuten luiden irrotukseen, lihanleikkaukseen, kalankäsittelyyn, aterioiden valmistukseen sekä hedelmien ja vihannesten käsittelyyn.
Colour: Light blue
EN 388, Cat. II
Food contact approved