VWR®, Joseph-paperi – luokka 551
Toimittaja: VWR Collection
111-5005EA 52 EUR
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Joseph-paperi – luokka 551
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat herkkiin kohteisiin
Imukykyinen paperi, sopii lasiastioiden, koeputkien, mikroskooppilevyjen ja pullojen puhdistukseen ja kuivaukseen jne.
Paksuus: 0,07 mm
Paino: 25 g/m²