VWR®, Linssien puhdistusliinat, luokka 541
Toimittaja: VWR Collection
111-5003EA 24.1 EUR
111-5003 111-5004
VWR®, Linssien puhdistusliinat, luokka 541
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Lens Papers
Soveltuu erilaisten optisten linssin, kuten objektiivien, mikroskoopin, kiikarien, suurennuslasien, silmälasien ja optisten kuitusäikeiden, puhdistukseen.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²