Suojalasit, uvex i-vo
Toimittaja: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 38 EUR
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Suojalasit, uvex i-vo
Suojalasit
Nämä nykyaikaiset suojalasit ovat poikkeuksellisen mukavat käyttää niiden duo-komponenttitekniikan ansiosta, jossa on yhdistetty kahta materiaalia (kova ja pehmeä). Niissä yhdistyvät paras mahdollinen suoja ja istuvuus sekä hyvä käyttömukavuus.
  • Tehokas suoja mekaanisia ja optisia vaaroja vastaan erittäin iskunkestävien polykarbonaattilinssien ansiosta
  • Epäsuora ilmanvaihto estää lasien huurtumisen tehokkaasti
  • Sivukappaleiden kulmaa ja pituutta voi säätää yksilöllisesti, jotta lasit tuntuvat mukavilta ja ovat tukevasti paikallaan
Paino: 51 g