Suojakypärät, uvex pheos B-WR
Toimittaja: UVEX
9772.930 9772.030 9772.530 9772.430 9772.230 9772.130 9772.330
111-1909EA 21 EUR
111-1909 111-1906 111-1879 111-1922 111-1921 111-1920 114-8685
Suojakypärät, uvex pheos B-WR
Kypärät ja kolhulippikset Safety Helmets
Nämä tuuletusaukolliset kypärät suojaavat myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa (enintään −30 °C) ja suojaavat metalliroiskeilta.
  • Kolme säädettävää tuuletusaukkoa pitävät lämpötilan kypärän sisällä käyttäjälle miellyttävänä
  • Sovittimett uvex-visiirien, uvex-kuulosuojaimien ja otsalamppujen kiinnitykseen
  • Kypärän voi säätää itselleen sopivaksi kiristysnauhalla ja päähihnan säätimellä
Koko: 520 - 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Sertifikaatit: EN 397, kestää alhaisia lämpötiloja (–30 °C) ja sulanutta metallia