Visiiri kypäräkiinnitykseen, Uvex 9790
Toimittaja: UVEX
9924.010
111-1883EA 10.5 EUR
111-1883
Visiiri kypäräkiinnitykseen, Uvex 9790
Kasvosuojaimet
Vahvasta polykarbonaatista valmistettu visiiri suojaa valokaarilta. Se sopii yhteen uvex-suojakypärien sekä kypäräkiinnitykseen tarkoitettujen uvex 2H-, uvex 3H- ja uvex 3200H -kuulonsuojaimien kanssa.
Tilaustiedot: Visiiri toimitetaan ilman kypärää, kuulonsuojaimia ja kiinnitintä. Kaikki osat voidaan tilata erikseen. Huomautus: Lisäsovitin (UVEX9924.010) on tarpeen, jos kypärän ja visiirin yhdistelmää käytetään ilman kypärän kuulonsuojaimia.