Sangalliset korvatulpat, E-A-R™ Caboflex™
Toimittaja: 3M
CS01000 CF01000
111-2200EA 492 EUR
111-2200 111-1553
Sangalliset korvatulpat, E-A-R™ Caboflex™
Korvatulpat Sangalliset korvatulpat
Nämä korvakäytävän suulle asetettavat kuulosuojaimet sopivat erittäin meluisille alueille, ja ne kulkevat mukana kätevästi kaulan ympärillä. Kartionmuotoiset kääntyvät tulpat mukautuvat korvakäytävän muotoihin ja vaimentavat häiriöäänet liikkuessakin.
  • Joustava, kevyt ja eristävä leukahihna sopii käytettäväksi kypärän tai silmälasien kanssa
  • Vaahtomuovi palautuu muotoonsa hitaasti: tulpat mukautuvat korvakäytävään entistä paremmin
  • Saatavana taloudelliset vaihtotulpat
SNR: 21 dB.
Sertifikaatit: EN 352-2