Kasvosuoja, Clearways
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002366
111-1253EA 16.7 EUR
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 111-1360
Kasvosuoja, Clearways
Kasvosuojaimet
Tämä yhdistelmä tarjoaa sekä lujuutta että kestävyyttä. Visiirit soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin.
  • Lightweight - comfortable enough to wear all day
  • Integral visor fitting ensures extra protection against chemical seepage
  • Economical replaceable visor available in acetate or PC (PC: High impact; acetate: Chemical resistant)
Visiirin: 160 g
Paino: 200 mm
EN 166
Sertifikaatit: EN 166
Tilaustiedot: Visor, brow guard, and chin guard must be ordered separately. See Accessories tab for full component listings. Holder must also be orderedMore Product Information