Hengityssuojaimen suodatin, 7000- ja 9000-sarja, EasyLock®
Toimittaja: Moldex
9600 9030 9020 930001 9120 9230 9100 9200 9400 9500 9430 9730 9022 9032 9800
111-0699EA 142 EUR
111-0699 111-0702 111-0703 111-1186 111-1183 111-1185 111-0701 111-1184 111-0700 111-1189 111-1187 111-1190 111-1181 111-1182 111-2305
Hengityssuojaimen suodatin, 7000- ja 9000-sarja, EasyLock®
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Suojainten suodattimet
EasyLock®-suodattimet suojaavat kaasuilta, höyryiltä ja pölyltä. Sopivat 7000- ja 9000-sarjan maskeihin.
  • Bajonettiliitin
  • Hiukkassuodattimet voi liittää joko kaasupatruunoihin tai suoraan naamarin runkoon
  • Sovittimia ja esisuodattimia ei tarvita
  • Yksinkertaisempi käyttää, sillä osia on 30 % vähemmän
  • Hiukkassuodattimet, joissa on laskostettu suodatin. Erittäin alhainen hengitysvastus lisää käyttömukavuutta ja vähentää rasittamista
Sertifikaatit: EN 143:2000+A1:2006 (hiukkassuodattimet)
EN 14387:2004+A1:2008 (kaasusuodattimet ja esiasennetut suodattimet)