Kertakäyttöiset korvatulpat, Max®
Toimittaja: HONEYWELL SAFETY
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 73 EUR
111-0139 111-0140 111-0394
Kertakäyttöiset korvatulpat, Max®
Korvatulpat Kertakäyttöiset korvatulpat
Max® korvatulpat tarjoavat erinomaisen melunvaimennustehon kertakäyttöisessä korvatulpassa.
  • Miellyttävä muotoilu
  • Muotoilu helpottaa tulppien asettamista korviin
  • Sileä pinnoite estää tulppien likaantumista
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Sertifikaatit: EN 352-2:2002