Hengityssuojaimen suodatin, 2000-sarjan levysuodattimet hiukkasia vastaan sarjojen 6000/7000/7500 maskeihin
Toimittaja: 3M
2125 2128 2135 2138 2128UK
111-0069EA 171 EUR
111-0069 111-0070 111-0055 111-0056 111-2181
Hengityssuojaimen suodatin, 2000-sarjan levysuodattimet hiukkasia vastaan sarjojen 6000/7000/7500 maskeihin
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Suojainten suodattimet
Nämä maskin suodattimet ovat kevyitä, mukavia ja tarjoavat luotettavan suojan hiukkasilta. Käytettäessä 3M™ 6000 -sarjan maskeja tarvitaan 3M™ 502 -sovitin.
  • Alhainen hengitysvastus
  • Erittäin laaja näkökenttä
  • Bajonettikiinnitys lukitsee suodattimen varmasti ja turvallisesti
EN 143
Sertifikaatit: EN 143