Ammoniummetavanadaatti ≥99% (metals basis)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

11091.30 11091.A1
11091.30EA 269 EUR
11091.30 11091.A1
Ammoniummetavanadaatti ≥99% (metals basis)
Ammoniummetavanadaatti

Purity: 99% CAS No.: 7803-55-6 Molecular Formula: NH4VO3 Formula Weight: 116.98 Physical Form: Powder Density: 2.33 Melting Point: 200° dec. Merck Reference: 14,568 UN No.: 2859 MDL No.: MFCD00011430

Kaava: NH₄VO₃
Sulamispiste: 200 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,33
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011430
CAS-numero: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,568

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR