Litiumfluoridi ≥99.98% (metals basis)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

10986.14 10986.22
10986.14EA 349 EUR
10986.14 10986.22
Litiumfluoridi ≥99.98% (metals basis)
Kaava: FLi
Kiehumispiste: 1680 °C
Sulamispiste: 845 °C
Tiheys: 2,635
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011090
CAS-numero: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5531

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR