Rauta ≥99.995% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

10936.G1 10936.G5
10936.G1EA 435 EUR
10936.G1 10936.G5
Rauta ≥99.995% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rauta

Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.5g/m MDL No.: MFCD00010999

Kaava: Fe
Kiehumispiste: 3000 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1535 °C
Tiheys: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010999
CAS-numero: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR