Nikkeli ≥99.995% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

10928.BQ 10928.BU 10928.BY
10928.BQEA 177 EUR
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
Nikkeli ≥99.995% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nikkeli

Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Kaava: Ni
Kiehumispiste: 3007 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1453 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011137
CAS-numero: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR