Nikkelidinitraattihexahydraatii ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
10816.06 10816.18 10816.30
10816.06EA 162 EUR
10816.06 10816.18 10816.30
Nikkelidinitraattihexahydraatii ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Kaava: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Kiehumispiste: 137 °C
Tiheys: 2,05
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149805
CAS-numero: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,6513