Magnesiumoksidi ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
10800.18 10800.09 10800.30
10800.18EA 1110 EUR
10800.18 10800.09 10800.30
Magnesiumoksidi ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Magnesiumoksidi
Purity: 99.998% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Kaava: MgO
Kiehumispiste: 3600 °C
Sulamispiste: 2852 °C
Tiheys: 3,58
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011109
CAS-numero: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677