Alumiini ≥99.999% (metals basis), lanka, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
10747.G5 10747.G9 10747.H4 10747.H8
10747.G5EA 175 EUR
10747.G5 10747.G9 10747.H4 10747.H8
Alumiini ≥99.999% (metals basis), lanka, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Alumiini
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Kaava: Al
Kiehumispiste: 2327 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 660 °C
Tiheys: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134029
CAS-numero: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321