Litiumkarbonaatti ≥99.998% (metals basis excluding Ca), Puratronic® (max. 0.002% Ca)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
10734.18 10734.30 10734.A1
10734.18EA 276 EUR
10734.18 10734.30 10734.A1
Litiumkarbonaatti ≥99.998% (metals basis excluding Ca), Puratronic® (max. 0.002% Ca)
Litiumkarbonaatti
Purity: 99.998% CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310° dec. Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Kaava: Li₂CO₃
Kiehumispiste: 1310 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 723 °C
Tiheys: 2,11
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011084
CAS-numero: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527