Telluuridioksidi, tech.

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

10608.18 10608.30
10608.18EA 314 EUR
10608.18 10608.30
Telluuridioksidi, tech.
Telluuridioksidi

CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263

Kaava: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Kiehumispiste: 1245
Sulamispiste: 733 °C
Tiheys: 5.8
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011263
CAS-numero: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,9123

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR