Nikkeli ≥99.8% (metals basis), spherical powder -300 mesh

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

10581.09 10581.22 10581.36 10581.A3
10581.09EA 69.1 EUR
10581.09 10581.22 10581.36 10581.A3
Nikkeli ≥99.8% (metals basis), spherical powder -300 mesh
Nikkeli

Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137

Kaava: Ni
Kiehumispiste: 2371 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1455 °C
Tiheys: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011137
CAS-numero: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR