Palladium (II) asetaatti (45,9 - 48,4% Pd)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
10516.03 10516.06 10516.14
10516.03EA 390 EUR
10516.03 10516.06 10516.14
Palladium (II) asetaatti (45,9 - 48,4% Pd)
Palladium (II) asetaatti
CAS No.: 3375-31-3 Molecular Formula: C12H18O12Pd3 Formula Weight: 673.46 Physical Form: Needles Appearance: Red-brown Melting Point: ca 205° dec. MDL No.: MFCD00012453
Carbonylation, oxidation and C-C bond formation
Kaava: C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012453
CAS-numero: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Merck Index: 14,6991