Titaani ≥99.7% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.89 mm (0.035 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

10399.GH 10399.GW 10399.ZB
10399.GHEA 116 EUR
10399.GH 10399.GW 10399.ZB
Titaani ≥99.7% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.89 mm (0.035 in)
Titaani

Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈40g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264

Kaava: Ti
Kiehumispiste: 3262 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1660 °C
Tiheys: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011264
CAS-numero: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR